Learn More
Harvard Apparatus Mod 1025 Sirop 25 ml Terminus
Description
- 25 ml Série 1000 Gastight™ Seringue
- Terminaison Luer Lock (TLL) en PTFE
- Piston à embout PTFE (Veuillez consulter l'accessoire 55-8000 pour les applications de retrait/remplissage.)
- Utilisé pour la distribution de liquides et de gaz, et dans des environnements d'instruments de laboratoire/analytiques de haute précision.
- Grâce à son volume de 25 mL et à son étanchéité aux gaz, il peut être utilisé pour des tâches de précision portant sur des volumes plus importants (par exemple, la distribution de réactifs, l'étalonnage de pompes, l'amorçage d'instruments).
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre (cylindre), PTFE (Piston) |
| Calibre d’aiguille | Aiguille non comprise |
| Sans latex | Oui |
| Jetable | Réutilisable |
| Volume (métrique) | 25 mL |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Non stérile |