Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants modèle 818 Basic
Code produit 10081612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
89 cm
Profondeur (métrique) intérieure:
71 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Profondeur (métrique) intérieure Conditionnement
10081612 89 cm 71 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10081612 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 818GB/EXP
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Includes
Gants Hypalon ambidextres blancs
La boîte à gants Plas Lab modèle 818 Basic est un modèle de base qui convient aux applications d’isolement générales de laboratoire, mais qui est facilement modifié pour des utilisations plus spécialisées.
Boîtes à gants compactes, portatives et légères pour isoler les études de recherche sensibles dans un environnement extérieur hostile.
  • Optiquement transparent, dessus en acrylique d’une seule pièce
  • Coins coupés et faciles à nettoyer sans taches sombres cachées
  • Système de joint en néoprène cellulaire à double couche et fermé
  • Les gants Hypalon™ blancs ambidextres offrent une résistance supérieure aux UV et aux produits chimiques ; joints toriques en acier inox pour gants
  • Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
  • Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
  • Plateau de mise à niveau blanc pour le transfert de liquides dans la chambre de transfert
  • Toutes les pinces sont entièrement réglables pour compenser l’usure
  • Chambre de transfert transparente, 12 L x 11 po dia. int.
11-389
  • Fond blanc brillant moulé par matrice adaptée
  • 11-389-120
    • Modèle à plusieurs stations
    • Deux kits de ronds de gant
    Certifications
    La barrette électrique à prise multiple incluse est homologuée UL, homologuée CA et de qualité hospitalière.
    Garantie
    Un an
    Spécification
    Type de produit Boîte de gants
    Certifications/Conformité UL, CA
    Profondeur (impériale) 35 in
    Profondeur (impériale) intérieure 28 in
    Profondeur (métrique) 89 cm
    Profondeur (métrique) intérieure 71 cm
    À utiliser avec (application) Applications générales d’isolement en laboratoire dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique, de la science animale, de la gestion des déchets, de la recherche industrielle / contractuelle, des installations de salles blanches, de l’assemblage de microélectronique, des laboratoires chimiques et du soudage au plasma
    Hauteur (impériale) 38 in
    Hauteur (impériale) intérieure 31 in
    Hauteur (métrique) 97 cm
    Volume (impérial) 17,3 ft3
    Largeur (impériale) 55 in
    Largeur (impériale) intérieure 41 in
    Largeur (métrique) 140 cm
    Largeur (métrique) intérieure 104 cm