Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Tychem 6000 F CHA5
Code produit 12325659 Tous les produits DuPont Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12325659 XL -
11793083 L 25 pièces
12309429 L 1 pièce
12623680 S 25 pièces
11703093 XL 25 pièces
12399419 2XL 1 pièce
11713093 2XL 25 pièces
12613680 M 25 pièces
12319429 M 1 pièce
12603680 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12325659 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13395545
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Offrent une excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques. Les combinaisons à capuchon DuPont™ Tychem™ 6000 F sont fabriquées à partir d’un tissu léger et durable composé d’un film protecteur exclusif laminé à un substrat Tyvek pour usage intensif.
  • Disponible en gris pour les besoins de discrétion
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal
  • Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux
  • Système de fermeture avec rabat à double fermeture éclair, auto-adhésif
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
  • Protège le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés) et particules ainsi que contre la contamination radioactive, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique
  • Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons à capuchon
Dimensions XL
Matériau Tychem
Couleur Gris
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Extension double avec languette auto-adhésive
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
Résistance Produits chimiques
Type de collier Rabat-menton auto-adhésif
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 108 à 116 cm
À utiliser avec (application) Pour une large gamme d'applications allant du nettoyage de déversements chimiques, des interventions d'urgence aux applications militaires et pétrochimiques.