Learn More
Epredia™ Kit de coloration d’ argent de méthénamine (acide périodique) modifié de Grocott
Code produit 12563647 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de coloration à l’argent, acide périodique
Méthénamine / borax
Solution de chlorure d’or (0,1 %)
Solution de coloration verte rapide
Solution de nitrate d’argent (5 %)
Solution de thiosulfate de sodium
Solution d’acide périodique (1%)
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
125mL
30mL
Type:
Solution de thiosulfate de sodium
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement Type
12563647 Solution de coloration verte rapide 1 pièce -
11721363 Solution de thiosulfate de sodium 1 pièce -
10198198 Kit de coloration à l’argent, acide périodique 1 pièce -
12500037 Méthénamine / borax 12 pièces -
12573647 - 125mL Solution de thiosulfate de sodium
12583647 Solution de chlorure d’or (0,1 %) 125mL -
12593647 Solution d’acide périodique (1%) 125mL -
12563657 Solution de nitrate d’argent (5 %) 30mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12563647 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 88024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
  • Les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes, ainsi que les fibres réticulaires, sont colorés en noir
  • Le fond est coloré en vert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 125 ml
Type de produit Solution de coloration verte rapide