Learn More
Epredia™ Tiroirs de stockage modulaire pour cassettes
Code produit 12520027 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tiroir de rangement des cassettes
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12520027 Tiroir de rangement des cassettes 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12520027 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B1001304
Expédition estimée: 07-12-2026
Stockez en permanence jusqu’à 165 anneaux d’enrobage ou 250 cassettes par tiroir grâce aux tiroirs de stockage modulaire pour cassettes.
Caractéristiques
  • Fabriqués en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Conçus avec des gouttières de fixation sur la partie supérieure et inférieure permettant d’empiler les éléments les uns sur les autres
Incluent :
  • Étiquettes d’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tiroir de rangement des cassettes
Capacité 250