Learn More
Wheaton™ Échantillonneur Coliwasa modulaire
Code produit 11724129 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PVC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11724129 PVC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11724129 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 885250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    563.59€ / 1 pièces
    Économisez 121.41€
    17% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Le mécanisme unique de barre de rotation supérieure et de plaque de soupape inférieure offre un joint positif pour la rétention de l’échantillon ainsi qu’un meilleur contrôle pour la libération de l’échantillon
Spécification
Type de produit Échantillonneur Coliwasa modulaire
Matériau PVC
Comprend Avec une brosse de nettoyage.
Diamètre (métrique) interne 48 mm
Longueur (métrique) 120 cm