Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de boîtes de gants modulaire antimicrobien
Code produit 11710644 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11710644 Bleu 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11710644
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Empilez plusieurs boîtes de gants et protégez-les contre les microbes. Les supports modulaires antimicrobiens pour boîtes à gants permettent un rangement pratique de la plupart des gants de laboratoire ou de salle d'examen. Fabriqué en polystyrène robuste imprégné de Microban™ qui ne s'effacera pas au lavage ni à l'usure.
Rangement pratique pour les gants :
  • Conception modulaire : utilisez-en un seul ou empilez horizontalement plusieurs supports.
  • Sa construction robuste et durable résiste aux solutions de nettoyage agressives.
  • Compatible avec la plupart des grandes marques de boîtes à gants de 100 pièces.
Infusé avec Microban™ protection antimicrobienne.
  • Pénètre les parois cellulaires des microbes, les empêchant ainsi de fonctionner, de croître ou de se reproduire.
  • Contribue à protéger contre les bactéries, les moisissures et le mildiou.
  • Prévient les taches, les odeurs et la détérioration du produit.
  • Idéal pour une utilisation en salles blanches, dans les hôpitaux et les zones de travail microbiologiques.
Spécification
Type de produit Support de la boîte à gants
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 254 x 156 x 97 mm
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 254 mm
Largeur (impériale) 6,1 in
Largeur (métrique) 156 mm
Hauteur (impériale) 3,8 in
Hauteur (métrique) 97 mm
Capacité Boîtes à gants jetables
Matériau Résine imprégnée de Microban
Mounting Fixation par vis
No. of Compartments 1
Product Style Chargement latéral
Comprend Vis et ancrages de montage
Quantité 3 Paquets