Learn More
Micronova Systèmes de chariots modulaires à plusieurs godets
Code produit 30533187 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
81 x 61 x 102 cm
97 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30533187 109 x 61 x 102 cm 1 pièce
30533184 97 x 61 x 102 cm 1 pièce
30533186 81 x 61 x 102 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30533187 Fournisseur Micronova Code fournisseur C33MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3750.00€
    2883.47€ / 1 pièces
    Économisez 866.53€
    23% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Conception ergonomique offrant une maniabilité fluide et des configurations personnalisables
  • La conception du seau suspendu offre une plus grande stabilité et une hauteur de seau surélevée pour faciliter le shampouinage.
  • Construction durable en acier inoxydable 304 électropoli
  • Seau surélevé pour une saturation ergonomique et pratique de la serpillière
  • La conception du seau suspendu offre une plus grande stabilité
  • Barre de poussée monobloc en acier inoxydable pour une durabilité accrue et un contrôle optimal de la contamination
  • Un frein de roue actionné au pied immobilise le chariot.
  • Rails latéraux interchangeables pour convertir en système à double ou triple godet
  • Compatible avec les seaux en plastique ou en acier inoxydable, étroits ou peu profonds.
  • À utiliser avec n'importe quel Micronova essoreuses en acier inoxydable
  • Fabriqué pour une utilisation en environnements contrôlés
  • ISO Salles blanches 5 à 9
  • ISO Site de production certifié ISO 9001
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Type de produit Chariot à triple seaux
Couleur Platine
Dimensions (L x l x H) 109 x 61 x 102 cm
À utiliser avec (application) Micronova Têtes de balai et essoreuses
Hauteur (impériale) 40 in
Hauteur (métrique) 102 cm
Longueur (impériale) 43 in
Longueur (métrique) 109 cm
Capacité de charge (impériale) 29.05 lb.
Capacité de charge (métrique) 13.18 kg
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre d’étagères Aucun
Poids (métrique) 13.18 kg
Poids (impériale) 29.05 lb.
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm