Learn More
Asecos™ Module pour la signalisation à distance 4.0 ION PRO et ULTRA
Code produit 31789613 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Version EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
31789613 Version EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31789613 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 42483
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Le module de signalisation à distance permet le transfert d’alarmes à distance via les réseaux mobiles (SMS/voix)
  • Module pour la signalisation à distance 4.0 UE/UK
    • Transfère les quatre états d’alarme (message d’alerte, niveau d’alarme 1, niveau d’alarme 2, panne de courant) de manière différenciée via SMS et/ou appel vers le réseau mobile.
    • Les SMS d’alarme et jusqu’à 5 numéros de téléphone sont librement configurables.
  • Conditions préalables
    • Disponibilité réseau sur le site d’installation (4G LTE-M et 2G). Si vous avez votre propre carte SIM, le module n’utilise que la 2G, la SIM doit être fournie par le client.
    • Sinon, une carte SIM Mobeye est incluse, qui s’active via un portail en ligne (options de contact étendues via SMS et e-mail, coûts selon Mobeye). Connexion 230 V réseau nécessaire.
    • Compatible avec IO90.195.120.065.WDEL
  • Bonus
    • Pour les modèles IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC n’est compatible qu’en combinaison avec le module relais 4.0 [41405].
    • Peut être adapté par le client.
Spécification
À utiliser avec (application) Transmission des conditions d’alarme
À utiliser avec (équipement) 4.0 ION PRO et ULTRA, EU
Modèle Version EU
Poids (impériale) 1.10 lb.
Poids (métrique) 0.5 kg
Type de produit Module de signalisation à distance