Learn More
Miele Professional™ Module
Code produit 15467704 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (D x W x H): 479 x 235 x 181mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15467704 Dimensions (D x W x H): 479 x 235 x 181mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467704 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 11116960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00€
    618.00€ / 1 pièces
    Économisez 150.00€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Module A 302/1 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
  • Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
  • Équipé de 32 buses d'injection E 351 (4 x 160 mm)
  • Équipé de 32 supports-tulipes E 353 pour les buses
  • Distance entre les buses 57 mm de largeur, 61 mm de profondeur