Learn More
Fisherbrand™ Module pour pipettes
Code produit 17157834 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pipettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17157834 Pipettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17157834
Expédition estimée: 02-12-2026
Les modules sont utilisés pour éviter le levage de charge lourde et garantissent ainsi le meilleur environnement de travail ergonomique possible.
  • Module de verrerie pour pipettes de longueur comprise entre 160 et 630 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pipettes