Learn More
SymLine Jeu de signaux de module (EU)
Code produit 17347419
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Armoires de sécurité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17347419 Armoires de sécurité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17347419 Fournisseur SymLine Code fournisseur 106678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    618.28€ / 1 pièces
    Économisez 103.72€
    14% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, une intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce à l’amplificateur de commutation
  • Connectez les capteurs NAMUR ou les contacts mécaniques sans potentiel qui sont montés dans les zones 0, 1, 2 (gaz) ou 20, 21, 22 (poussière).
  • Conception compacte
Spécification
Description Module SignalSet pour armoires de sécurité ‘prise UE’, composé de : 1 x amplificateur de commutateur UE, 2 canaux (108278) 1 x boîtier pour l’amplificateur de l’interrupteur d’isolement (106590) 2 x jeux de câbles : Connexion pour amplificateur de commuta
À utiliser avec (application) Armoires de sécurité
Type de produit Jeu de signaux de module (EU)
Comprend 1 x amplificateur de commutateur UE, 2 canaux (108278) 1 x boîtier pour l’amplificateur de l’interrupteur d’isolement (106590) 2 x jeux de câbles : Connexion pour amplificateur de commutateur - Boîtier de signal intégré (108314)