Learn More
Moguisteine, MedChemExpress
Code produit 16458346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0505
MedChemExpress Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Moguisteine
CAS 119637-67-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H21NO5S
Quantité 100 mg
Synonyme BBR-2173
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (294.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC=C1OCC2N(C(CC(OCC)=O)=O)CCS2
Poids moléculaire (g/mol) 339.41
Poids de la formule 339.41
Pourcentage de pureté 99.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death