Learn More
Moguisteine, TRC
Code produit 30474938
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474938 1 g 1g
30476378 100 mg 100mg
30465830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM4864501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119637-67-1
Formule moléculaire C16H21NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 339.41
Synonyme (+/-)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-beta-oxo-3-thiazolidinepropanoic Acid Ethyl Ester
Nom IUPAC ethyl 3-[2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-thiazolidin-3-yl]-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)N1CCSC1COc2ccccc2OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Moguisteine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H21NO5S/c1-3-21-16(19)10-14(18)17-8-9-23-15(17)11-22-13-7-5-4-6-12(13)20-2/h4-7,15H,3,8-11H2,1-2H3
Poids de la formule 339.114