Learn More
Kern Sohn Dessiccateur DAB 200-2
Code produit 16874196
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
200 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16874196 200 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16874196 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur DAB2002
Expédition estimée: 06-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Version à faible résolution, qui permet d’atteindre plus vite le critère de coupure et donc de gagner du temps. Idéal pour les tests rapides et les échantillons
  • Afficheur lumineux Graphique, hauteur de chiffres 14 mm
    • Processus actif de dessiccation
    • Profil de chauffage actif
    • Critère de désactivation actif
    • Temps de dessiccation écoulé
    • Température actuelle
    • Teneur actuelle en humidité en %
  • Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
  • Fenêtre de visualisation sur l‘échantillon, très utile pour le premier réglage
  • Mémoire interne pour le déroulement automatique de 15 processus complets de dessiccation et 5 processus de dessiccation effectués
  • La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu‘à ce qu‘elle soit remplacée par une nouvelle mesure
  • 50 coupelles pour échantillons incluses
Spécification
Description Readout 0.01 g
Capacité 200 g