Learn More
Kern Sohn Dessiccateur DBS 60-3
Code produit 17351563
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
60 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17351563 60 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17351563 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur DBS 603
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Tip: Convient pour les échantillons à faible teneur en humidité, par ex. les matières plastiques
  • Afficheur lumineux Graphique, hauteur de chiffres 15 mm
    • Processus actif de dessiccation
    • Temps de dessiccation écoulé
    • Température actuelle
    • Unité de l’affichage des résultats
    • Teneur actuelle en humidité en %
    • Profil de chauffage actif
  • Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
  • Excellente régulation de la température grâce à la technologie halogène, adaptée aux échantillons sensibles à la température
  • Mémoire interne pour le déroulement automatique de 10 processus complets de dessiccation et 100 processus de dessiccation effectués
  • La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu‘à ce qu‘elle soit remplacée par une nouvelle mesure
  • Protection par mot de passe pour empêcher la manipulation des paramètres stockés, des données, etc.
  • Marquage des échantillons pour 99 échantillons au maximum, 2 caractères, librement programmable, est imprimé dans le protocole de mesure
  • Affichage de la date et de l‘heure en série
  • Interface de données USB pour le transfert de données de pesée au PC, à l'imprimante etc. *Utilisable uniquement avec des accessoires KERN DBS-A02
  • 10 coupelles pour échantillons incluses
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Description Readout 0.001 g
Capacité 60 g