Learn More
Chromatography Research Supplies Piège anti-humidité à grande capacité sans plaque de base
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Approprié pour l’assèchement de l’air du laboratoire ou de l’air central.
- Raccords en cuivre de 0,125 in.
- Les pièges éliminent l’humidité, les huiles et la poussière des gaz porteurs.
- Une grande capacité de 400 ml signifie moins de besoin de le remplir à nouveau.
- Les matériaux adsorbants indiquent le dessiccateur et le tamis moléculaire 5-Å.
- Le dessiccateur passe du bleu au rose lorsqu’il est épuisé.
- Les joints toriques en silicone maintiennent les pressions à 100 psi.
- Les pièges sont munis d’un boîtier en plastique transparent.
- Mesure 17 in L x 2 in de dia.
- Choisissez un piège avec plaque de base pour l’installation sur paillasse.
- Poids à l’expédition : 3 livres (1,4 kg).
Spécification
Spécification
| Ampérage | 5 A |
| Diamètre (impériale) externe | 2 po (5 cm) |
| À utiliser avec (application) | Approprié pour l’assèchement de l’air du laboratoire ou de l’air central. |
| Longueur (métrique) | 431.8 mm |
| Matériau | Graphite / plastique |
| Pression | 100°psi |
| Volume (impérial) | 13,5 oz. |
| Volume (métrique) | 55 ml |
| Type de produit | Piège à humidité |
| Diamètre (métrique) externe | 50.8 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CRS SPure H2O Filters
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: quartz