Learn More
Tork Lotion hydratante pour les mains
Code produit 30243814 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 paquets
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30243814 8 paquets 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243814 Fournisseur Tork Code fournisseur 420202
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Lotion sans parfum à absorption rapide pour une sensation non grasse
  • Cette lotion sans parfum possède une formule testée dermatologiquement, un pH doux pour la peau et un mélange d'huile de canola, de glycérine et de panthénol.
  • Contribue à maintenir l'équilibre hydrique de la peau
  • Absorption rapide pour une sensation non grasse
  • Gagnez du temps pour votre personnel grâce à un réapprovisionnement facile certifié par l'Association suédoise de rhumatologie.
  • Association, testée selon le test Design for All, publié en suédois
  • Revue de recherche en design, 2011
  • Pour une hygiène des mains optimale, le flacon scellé en usine, muni d'une pompe neuve pour chaque recharge, contribue à réduire les risques de contamination et à protéger les formulations jusqu'aux mains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant liquide pour les mains
Couleur Blanc
Forme Lotion
Certifications/Conformité Étiquette Nordic Nordic
Dimensions (L x l x H) 392 x 196 x 184 mm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 15,43 in
Longueur (métrique) 392 mm
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 8 paquets
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 16,06 onces
Volume (métrique) 475 mL
Poids (impériale) 17,81 onzas.
Poids (métrique) 505 g