Learn More
Sartorius Eau de qualité biologie moléculaire (sans DNase ni RNase)
Tous les produits Sartorius ProduitsDescrizione
- Subit une osmose inverse
- Respect USP et spécifications EPTesting
- Sans DNase ni RNase
- Adapté aux cell-culture applications en biologie moléculaire
- Stockage long lorsqu’il est géré correctement dans des conditions définies
- pH : 5,0 à 7,0
- Apparence : Solution claire
- Endotoxines : test < 0,05 EU/mL
- Détection de DNase : Non détectée
- Détection RNase : Non détectée
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Water |
| Poids moléculaire (g/mol) | Unknown |
| Pourcentage de pureté | Inconnu |
| Qualité | Culture cellulaire/Biologie moléculaire |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 500 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?