Learn More
Invitrogen™ 2-NBDG (2-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-2-désoxyglucose)
Description
2-NBDG is a fluorescent glucose analog that has been used to monitor glucose uptake in live cells, as an indicator of cell viability. Although sensitive to its environment NBD fluorescence typically displays excitation/emission maxima of ∼465/540 nm and can be visualized using optical filters designed for fluorescein.
Dissolve the dye in water or 1X PBS (pH 7.2) to prepare a stock solution up to 10 mg/mL. Stock solutions should be prepared fresh and used on same day.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | 2-NBDG |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Tube(s), lame(s) |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |