Learn More
Invitrogen™ Acridine orange (10 mg/ml dans de l’eau)
Code produit 11504047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11504047 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504047 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A3568
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Colorant de liaison des acides nucléiques perméant aux cellules
L’acridine orange émet une fluorescence verte lorsqu’elle est liée à de l’ADNdb et une fluorescence rouge lorsqu’elle est liée à de l’ADNsb ou à de l’ARN. Cette caractéristique unique rend l’acridine orange utile pour les études du cycle cellulaire. L’acridine orange a également été utilisée comme colorant lysosomal. Ce colorant est disponible en solution (A-3568).
Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, fragmentation de l’ADN, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 460/650 (ARN)
Type de colorant Perméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 10 ml
Méthode de détection Fluorescence
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus