Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dUTP, 1 mM in TE buffer
Code produit 10654193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10654193 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654193 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32762
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Pour des conjugués plus brillants
Les nucléotides 5-aminohexylacrylamido-dUTP (aha-dUTP) marqués sont modifiés dans la position C-5 de l’uridine avec un liant unique en hexylacrylamide, qui sert d’espaceur entre le nucléotide et le colorant. Cet espaceur réduit les interactions entre le nucléotide et le colorant, donnant lieu à des conjugués plus brillants et à une accessibilité accrue des haptènes pour les réactifs de détection secondaires. Les nucléotides marqués peuvent être utilisés pour générer des sondes d’hybridation d’acide nucléique marquées pour de nombreuses applications de biologie et de cytogénétique moléculaires, y compris des techniques multicolores.
CGH sur grille, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, analyse et génotypage de l’expression génétique, génotypage et profilage génomique, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligonucléotides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nucléotide marqué
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorant Alexa Fluor
Modification AHA (5-aminohexylacrylamido)
Conditions d’expédition Glace
Gamme de produits Alexa Fluor
À utiliser avec (application) Biologie moléculaire
Quantité 50 μl