Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Decapack Set
Code produit 10665533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10665533 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10665533 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32756
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Dans un emballage pratique à usage unique
La boîte de dix colorants réactifs Alexa Fluor 555 est optimisée pour être utilisée avec les techniques de marquage à l’aminoallyl. L’emballage à usage unique du colorant réactif élimine le besoin d’aliquot des colorants en vrac ce qui permet de faciliter et d’assurer une activité maximale des colorants. Le colorant Alexa Fluor 555 spécialement emballé est compatible avec les nucléotides modifiés par aminoallyl-dUTP et aminoallyl-UTP et avec les kits de marquage basés sur l’aminoallyl disponibles dans le commerce. À utiliser avec les techniques de marquage à l’aminoallyl.
CGH sur grille, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage du réseau d’expression, analyse et génotypage de l’expression génétique, génotypage et profilage génomique, analyse de la microarray, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligonucléotides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colorant réactif
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorant Alexa Fluor
Méthode d’étiquetage Marquage indirect
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Alexa Fluor
Quantité 1 jeu