Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dCTP
Code produit 10163902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10163902 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163902 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32771
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Pour une meilleure résolution des dosages d’expression génétique à deux couleurs de microarray
Les colorants Alexa Fluor™ 647, utilisés pour marquer les nucléotides, sont compatibles avec les scanners de microarray couramment utilisés et fournissent des valeurs de corrélation du signal (R2) supérieures à celles de la paire de colorants Cy™3 et Cy5 similaire sur le plan spectral, améliorant ainsi la résolution des dosages d’expression génétique à deux couleurs de microarray de 1,3 pour les modifications d’expression. Les colorants exceptionnellement brillants et photostables Alexa Fluor, sont, également, principalement insensibles au pH et sont hautement hydrosolubles.
CGH sur grille, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, analyse et génotypage de l’expression génétique, génotypage et profilage génomique, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligonucléotides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nucléotide marqué
Concentration 1 mM
Doser Test d’expression génétique par microarray
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorant Alexa Fluor
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Modification AHA (5-aminohexylacrylamido)
Conditions d’expédition Glace
Gamme de produits Alexa Fluor
Quantité 50 μl