Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, Alexa Fluor™ 647 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Hexa(Triethylammonium) Salt)
Code produit 10768994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10768994 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768994 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A22362
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Colorant fluorescent rouge lointain brillant
Alexa Fluor 647 adénosine 5’triphosphate (Alexa Fluor 647 ATP) est un isomère mixte composé du fluorophore Alexa Fluor 647, un colorant fluorescent rouge vif exceptionnellement brillant relié à la position 2’ ou 3’ de l’anneau ribose via un liant aminoéthylcarbamoyl.
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit 647 ATP
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 5 mM
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Quantité 100 μl
Gamme de produits Alexa Fluor