Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de peroxydase / peroxyde d’hydrogène Amplex™ Red
Description
The Amplex™ Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit contains a sensitive, one-step assay that uses the Amplex™ Red reagent (10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine) to detect hydrogen peroxide (H2O2) or peroxidase activity. The Amplex™ Red reagent, in combination with horseradish peroxidase (HRP), has been used to detect H2O2 released from biological samples, including cells, or generated in enzyme-coupled reactions. Furthermore, Amplex™ Red reagent can be used as an ultrasensitive assay for peroxidase activity when H2O2 is in excess. In the presence of peroxidase, the Amplex™ Red reagent reacts with H2O2 in a 1:1 stoichiometry to produce the red-fluorescent oxidation product, resorufin. Resorufin has excitation and emission maxima of approximately 571 nm and 585 nm, respectively, and because the extinction coefficient is high (58,000 ± 5,000 cm–1M–1), you can perform the assay fluorometrically or spectrophotometrically. This reaction has been used to detect as little as 10 picomoles of H2O2 in a 100 μL volume or 1 x 10–5 U/mL of HRP.
Le dosage utilise le réactif AmplexRed (10-acétyl-3,7-dihydroxyphénoxazine) pour détecter le peroxyde d’hydrogène (H2O2)ou l'activité peroxydase ou l'activité peroxydase in vitro
. Le réactif AmplexRed, associé à la peroxydase de raifort (HRP), peut détecter le H2O2 libéré à partir des échantillons biologiques, dont les cellules, ou généré dans les réactions couplées d’enzymes. Qui plus est, le réactif AmplexRed peut être utilisé comme un dosage ultra sensible pour l’activité de peroxydase lorsque le H2O2 est excessif. En présence de peroxydase, le réactif Amplex Red réagit avec H2O2 dans un rapport stœchiométrique 1:1 pour créer le produit d’oxydation rouge fluorescent, à savoir la résorufine. La résorufine présente une excitation et une émission maximales d’environ 571 nm et 585 nm. Dans la mesure où le coefficient d’extinction est élevé (58 000 ± 5 000 cm–1M–1), vous pouvez effectuer le dosage de manière fluorométrique ou spectrophotométrique. Cette réaction a permis de détecter des quantités aussi infimes que 10 picomoles de H2O2 dans un volume de 100 μl ou 1 x 10 à 5 U/ml de HRP.
- Possibilité de détecter des quantités aussi infimes que 10 picomoles de peroxyde d’hydrogène ou 10 μU/ml de peroxydase de raifort dans une solution de dosage de 100 μl
- Suffisamment de réactifs pour environ 500 dosages avec des volumes de réaction de 100 μl par dosage
Analyse cellulaire, culture cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, dosages d’activité enzymatique et protéique, stress nitro-oxydatif, activité d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolement et analyse, dérivés réactifs de l’oxygène, analyse de cellules souches, marquage et détection de cellules souches, recherche sur les cellules souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Enzyme and Metabolic Activity |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Fluorimètre |
| Type de produit | Kit de dosage du peroxyde d’hydrogène/peroxydase |
| Type de colorant | Amplex Red |
| Excitation Wavelength Range | 570 to 585 nm |
| Format | 96-well Plate |
| Gamme de produits | Amplex |
| Quantité | 500 dosages |
| Afficher plus |