Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Neuraminidase (Sialidase) Assay Kit
Description
Le kit de test Amplex Red Neuraminidase (sialidase) fournit une méthode simple et sensible pour détecter l’activité neuraminidase dans le sérum et dans les systèmes enzymatiques purifiés à l’aide d’un lecteur de microplaques de fluorescence ou d’un fluoromètre. La neuraminidase (également appelée sialidase) est une enzyme très commune qui hydrolyse les résidus d’acide sialique terminal sur les chaînes polysaccharidiques, ce qui expose le plus souvent un résidu de galactose. La neuraminidase joue un rôle clé dans l’invasion des cellules cibles et la réplication ultérieure du virus de la grippe, ce qui fait de la neuraminidase une cible importante pour le développement de médicaments contre la grippe. Le kit de test Amplex Red Neuraminidase (sialidase) fournit une méthode ultrasensible pour détecter l’activité neuramimidase. Ce dosage utilise le réactif Amplex Red pour détecter le peroxyde d’hydrogène généré par l’oxydation de l’oxydase de galactose du galactose déialié, résultat final de l’action de la neuraminidase. Ensuite, le peroxyde d’hydrogène, en présence de peroxydase de raifort (HRP), réagit dans un rapport stœchiométrique 1:1 avec le réactif Amplex Red pour générer la résorufine du produit d’oxydation fluorescent rouge. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.
- Détectez les niveaux de neuraminidase à partir de 0,2 mU/ml
- Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
- Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
- Détectez l’activité de la neuraminidase dans les échantillons biologiques tels que le sérum
- Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.
Dosages de l’activité enzymatique et protéique, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de la neuraminidase (sialidase) |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Fluorimètre |
| Type de produit | Kit de dosage de la neuraminidase rouge (sialidase) |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Tube(s), plaque à 96 puits |
| Gamme de produits | Amplex |
| Quantité | 400 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |