Learn More
Invitrogen™ Réactifs Amplex™ Red et Amplex™ UltraRed
Code produit 10737474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
5 x 1 mg
10 x 10 mg
Type de colorant:
Amplex Red
Amplex UltraRed
Conditionnement:
100mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de colorant Conditionnement
10737474 5 x 1 mg Amplex UltraRed 5mg
11519056 5 mg Amplex Red -
11574027 10 x 10 mg Amplex Red 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10737474 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A36006
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les réactifs Amplex Red et UltraRed sont des substrats fluorogéniques pour la peroxydase. Ces sondes très sensibles et stables réagissent à l’H2O2 en présence de HRP pour les tests basés sur des solutions et les ELISA. Amplex UltraRed est une version plus vive d’Amplex Red avec une plage de pH et une sensibilité améliorées.
Les réactifs Amplex Red et Amplex UltraRed sont des sondes fluorescentes très sensibles et stables pour la détection du peroxyde d’oxygène (H2O2) et des substrats fluorogènes idéaux pour la peroxydase. Ces réactifs peuvent être utilisés pour effectuer des tests basés sur des solutions afin de détecter l’activité de l’H2O2 libéré à partir d’échantillons biologiques ou dans des applications ELISA basées sur le HRP. Le réactif Amplex UltraRed est une version améliorée d’Amplex Red qui est plus vive et plus sensible à la peroxydase avec une sensibilité au pH inférieure par rapport au réactif Amplex Red.
  • Offre une fluorescence plus brillante et une sensibilité accrue par mole dans les dosages enzymatiques couplés à la peroxydase ou à la peroxydase
  • Moins sensible au pH et présente une meilleure stabilité en présence de peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou de thiols comme le dithiothréitol (DTT)
Créez vos propres immunoessais, analyses cellulaires, viabilités, proliférations et fonctions cellulaires, imageries cellulaires, tests d’activité enzymatique et protéique, criblages cellulaires HCS, immunoessais, stress nitro-oxydatifs, activités d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolements et analyses, dérivés réactifs de l’oxygène et immunoessais prêts à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store in freezer (-5°C to -30°C).
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Enzyme and Metabolic Activity
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre, Lecteur de microplaques
Type de produit Peroxyde d’hydrogène rouge
Type de colorant Amplex UltraRed
Forme Solide
Gamme de produits Amplex
Quantité 5 x 1 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Substrat HRP (Horseradish Peroxidase) Substrate
Type de substrat Substrat chimique
Application validée Analyse cellulaire
Longueur d’onde d’excitation 568 nm
Longueur d’onde d’émission 581 nm