Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit
Description
The Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit provides a sensitive, rapid, and simple fluorometric method for detecting very low concentrations of sphingomyelinase using a fluorescence microplate reader or fluorometer.
Le kit de dosage de sphingomyélinases Amplex Red constitue une méthode fluorométrique sensible, rapide et simple pour détecter de très faibles concentrations de sphingomyélinases à l’aide d’un lecteur de microplaques par fluorescence ou d’un fluorimètre. Avec ce dosage couplé à une enzyme, l’activité de la sphingomyélinase est surveillée indirectement à l’aide de 10-acétyl-3,7-dihydroxyphénoxazine (réactif Amplex Red), une sonde fluorogénique sensible au peroxyde d’hydrogène. La sphingomyélinase hydrolyse la sphingomyéline pour produire de la céramide et de la phosphorylcholine. La phosphatase alcaline est ajoutée, ce qui hydrolyse la phosphorylcholine pour former de la choline. La choline est ensuite oxydée par la choline oxydase pour former de la bétaïne et du peroxyde d’hydrogène. En présence de péroxydase de raifort, le peroxyde d’hydrogène réagit avec le réactif Amplex Red selon un rapport stœchiométrique de 1:1, produisant ainsi de la résorufine, un produit hautement fluorescent. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.
- Détecte des niveaux d’activité de la sphingomyélinase à partir de 80 μU/ml dans un volume de dosage de 200 μlitres
- Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
- Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
- Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Enzyme and Metabolic Activity |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorimètre, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Kit de dosage de sphingomyélinase rouge |
| Type de colorant | Amplex Red |
| Excitation Wavelength Range | 570 to 585 nm |
| Format | 96-well Plate |
| Gamme de produits | Amplex |
| Quantité | 500 dosages |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Amplex Red Sphingomyelinase Assay Kit
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)