Learn More
Invitrogen™ Chambre cellulaire Attofluor™, pour microscopie
Product Code. 10604043
Change view
Click to view available options
Quantité:
3/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
10604043 3/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10604043 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A7816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.00€
    706.65€ / 3 pièces
    Économisez 149.35€
    17% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Porte-lamelles résistant et pratique conçu pour visualiser des échantillons de cellules vivantes sur des microscopes verticaux ou inversés
  • Étant donné que la chambre est en acier inox chirurgical et autoclavable, les cellules peuvent être cultivées directement sur des lamelles dans l’unité
  • La conception du joint torique empêche les échantillons d’être contaminés par de l’huile ou des fuites de milieux provenant de lamelles
  • La chambre accepte des lamelles rondes de 25 mm et peut être installée dans un support standard de 35 mm de diamètre et la base de 0,5 mm permet un dégagement pour l’objectif lors de la mise au point
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), préparation d’échantillons par immunofluorescence, coloration et détection par immunofluorescence
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Chambre de cellules pour système d’imagerie
Gamme de produits Attofluor
Diamètre (métrique) 35 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 3/boîte