Learn More
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Code produit 15431094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Un flacon de 50 ml
Un flacon de 5 ml
Conditionnement:
50mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15431094 Un flacon de 50 ml 50mL
15421094 Un flacon de 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431094 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B10512
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour supprimer efficacement la fluorescence de fond dans les dosages de cellules vivantes
BackDrop Background Suppressor is a novel signal enhancer reagent that helps improve signal-to-noise ratios when used with green-emitting fluorescent dyes or proteins.
BackDrop Le suppresseur de fond est un nouveau réactif d’activateur de signal qui aide à améliorer les rapports signal-bruit lorsqu’il est utilisé avec des colorants ou des protéines fluorescents à émission de vert.
  • Peut être ajouté à un support complet
  • Améliore la sensibilité des colorants ou protéines fluorescents à émission de vert
  • Validé par de nombreux dosages cellulaires, y compris les dosages d’indicateurs d’ions et de potentiel membranaire
  • Toxicité cellulaire minimale — il a été démontré qu’il ne provoque pas de choc osmotique sur les cellules neuronales
La sensibilité des dosages fluorescents peut être compromise par l’autofluorescence ou les signaux fluorescents de fond. Ces signaux de fond proviennent de protéines cellulaires ou de composants de milieux de croissance et contribuent à une diminution du rapport signal-bruit et à une réduction de la sensibilité du dosage. Ajout de BackDrop Le suppresseur de fond réduit considérablement le signal de fond, ce qui contribue à améliorer les résultats expérimentaux. BackDrop Le suppresseur de fond peut être ajouté aux milieux de croissance et a été formulé pour ne pas contribuer à la toxicité cellulaire. Il a été utilisé avec succès avec de nombreux types de cellules et réactifs fluorescents (y compris des indicateurs d’ions) pour supprimer efficacement la fluorescence de fond.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunocytochimie (ICC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fluorescence Microscope
Comprend Un flacon de 50 ml
Quantité 50 ml
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.NE PAS CONGELER.Protéger les matériaux contre l’exposition à long terme à la lumière.
Forme Liquide
Gamme de produits BackDrop
À utiliser avec (application) Dosages sur microplaques
Type de produit Suppresseur de fond pour les dosages de cellules vivantes