Learn More
Invitrogen™ β-BODIPY™ FL C12-HPC (2-(4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-dodécanoyl)-1-hexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine)
Code produit 11500316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500316 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500316 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3792
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Traceur de circulation de lipides efficace et sondes de membrane à usage général
Le fluorophore BODIPY (4,4-difluoro-3a,4a-diaza-
s-indacène) intensément fluorescent est intrinsèquement lipophile, contrairement à la plupart des autres colorants à longue longueur d’onde. Par conséquent, les sondes incorporant ce fluorophore sont plus susceptibles d’imiter les propriétés des lipides naturels. Les analogues d’acides gras BODIPY™ tels que l’acide dodécanoïque BODIPY 500 / 510 (D-3823) et l’acide dodécanoïque BODIPY FL (D-3822) subissent un transport et un métabolisme natifs dans les cellules.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 100 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY