Learn More
Invitrogen™ Bis-ANS (acide 4,4’-dianilino-1,1’-binaphthyl-5,5’-disulfonique, sel de dipotassium)
Code produit 11544157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11544157 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11544157 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B153
 Article restreint
En stock
Se lie à une affinité qui est souvent d’un ordre de grandeur supérieur de 1-8-ANS comme sonde pour les cavités non polaires dans les protéines
Les sulfonates anilinonaphthalène (ANS) sont essentiellement non fluorescents dans l’eau, ne devenant sensiblement fluorescent qu’en cas de connexion aux membranes Cette propriété en fait un indicateur sensible du repliement des protéines, des changements conformationnels et d’autres procédés qui modifient l’exposition de la sonde à l’eau.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, cytosquelette, immunofluorescence (IF), détection & coloration par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Lipides et membranes cellulaires
Gamme de produits Molecular Probes
Type d’étiquette Autre(s) marque(s) ou colorant(s)
Formule moléculaire C32H22K2N2O6S2
Forme physique Solide
Type de produit Bis-ANS