Learn More
Invitrogen™ Bis-BODIPY™ FL C11-PC) (1,2-Bis-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Undecanoyl)-sn-Glycero-3-Phosphocholine)
Code produit 11514207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514207 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11514207 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B7701
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Phospholipides marqués par des colorants, utilisés pour surveiller l’activité de la phospholipase A (PLA)
Les substrats de phospholipase de Molecular Probes sont des phospholipides marqués par des colorants utilisés pour surveiller l’activité de la phospholipase A (PLA) dans les préparations enzymatiques purifiées, les lysats cellulaires et les cellules vivantes. Deux variations structurelles de ces substrats sont disponibles, ce qui confère une spécificité pour l’APL1 et l’APL2. Des versions marquées par fluorescence du produit de clivage généré à partir de ces substrats peuvent également être utilisées comme étalons pour l’évaluation en pourcentage de la conversion de substrat dans les réactions enzymatiques.
  • Marquage (Ex/Em) : Bis-BODIPY FL C11-PC (env 488/530 nm)
  • Spécificité : PLA1 ou PLA2
  • Produit de clivage : D3862
  • Le produit lyophilisé peut être dissous dans de l’éthanol pour utilisation
  • La fluorescence est mesurée soit dans des dosages sur microplaques, soit à l’aide de la cytométrie en flux
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonctions cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 100 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY