Learn More
Invitrogen™ Penicilline BOCILLIN™ FL, sel de sodium
Code produit 10246352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10246352 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10246352 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B13233
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détectez les protéines de liaison à la pénicilline
Penicillin-binding proteins, present on the cytoplasmic membranes of eubacteria, can be detected with BOCILLIN FL penicillin and BOCILLIN 650/665 penicillin.
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO or water for a stock concentration of 1 to 10 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits BOCILLIN
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Formule moléculaire C30H31BF2N5NaO6S
Forme physique Solide
Type de produit Antibiotique
Excitation / émission 504/511 nm
Poids moléculaire 661.46