Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 493/503 (4,4-difluoro-1,3,5,7,8-pentaméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène)
Code produit 11540326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540326 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540326 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    352.65€ / 10mg
    Économisez 57.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Structure non polaire
With its nonpolar structure and long-wavelength absorption and fluorescence, BODIPY™ 493/503 can be used as a stain for neutral lipds and as a tracer for oil and other nonpolar lipids.
We recommend dissolving in high-quality anhydrous DMSO to attain a stock concentration of 1 to 10 mM.
Grâce à sa structure non polaire, son absorption à grande longueur d’onde et sa fluorescence, BODIPY™ 493 / 503 peut être utilisé en tant que coloration pour les lipides neutres et en tant que traceur pour l’huile et autres lipides non polaires. Nous recommandons de dissoudre dans du DMSO anhydre de haute qualité pour atteindre une concentration de 1 à 10 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits BODIPY
Type d’étiquette Colorants BODIPY
Formule moléculaire C14H17BF2N2
Forme physique Solide
Type de produit Acide gras
Excitation / émission 493/504 nm