Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 581/591 C11 (capteur de peroxydation des lipides)
Code produit 10257152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10257152 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257152 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    286.65€ / 1mg
    Économisez 47.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capteur pour la peroxydation des lipides
BODIPY™ 581/591 C11 undecanoic acid (Lipid Peroxidation Sensor) is a sensitive fluorescent probe for lipid peroxidation assays that localizes to membranes in live cells. Oxidation of the polyunsaturated butadienyl portion of this fatty acid analog in live cells results in a shift of the fluorescence emission peak from red (∼590 nm) to green (∼510 nm), allowing ratiometric analysis of lipid peroxidation using fluorescence microscopy, high-content analysis, and flow cytometry. In the reduced state, the excitation and emission maxima of BODIPY 581/591 C11 is 581/591 nm; after oxidation, the probe shifts the excitation and emission to 488/510 nm.
L’acide undécanoïque BODIPY™ 581/591 peut être utilisé pour détecter les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) dans les cellules et les membranes. L’oxydation de la portion de butadiényle polyinsaturé du colorant entraîne le déplacement du pic d’émission de fluorescence de ∼590 nm à ∼510 nm. Nous recommandons de dissoudre dans du DMSO anhydre de haute qualité pour atteindre une concentration de 1 à 10 mM. À l’état réduit, les maxima d’excitation et d’émission de l’acide non décanoïque BODIPY™ 581/591 sont de 581/591 nm ; après oxydation, la sonde déplace l’excitation et l’émission à 488/510 nm.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Méthode de détection Fluorescence
Excitation/Emission 581/591 nm
Indicator ROS
Gamme de produits BODIPY
Type de produit Lipid Sensor