Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 665/676 (Lipid Peroxidation Sensor)
Code produit 11574187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11574187 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11574187 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B3932
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Présente un changement de fluorescence après interaction avec les radicaux peroxyles
BODIPY 665/676 is a lipophilic probe used to detect lipid peroxidation. It exhibits a change in fluorescence after interaction with peroxyl radicals within cells. We recommend dissolving BODIPY 665/676 in high-quality anhydrous DMSO to attain a stock concentration of 1 to 10 mM.
  • La peroxydation lipidique peut être détectée avec une sonde lipophile colorant BODIPY™665/676
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Far-red
Quantité 5 mg
À utiliser avec (application) Cell Analysis, Cell Metabolism, Cell Viability, Proliferation and Function, Nitro-Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species
Conditions d’expédition Room Temperature
Fonction cible Lipid peroxidation
Méthode de détection Fluorescence
Excitation/Emission 665/676 nm
Indicator ROS
Gamme de produits BODIPY
Type de produit Lipid Sensor