Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Red (glibenclamide BODIPY™ TR), pour l’imagerie de cellules vivantes
Code produit 11584746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584746 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E34250
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’imagerie de cellules vivantes
Le colorant rouge ER-Tracker est un colorant pour cellules vivantes perméant dans les cellules, extrêmement sélectif pour le réticulum endoplasmique (ER) qui, lorsqu’il est coloré à l’aide du protocole fourni, présente un schéma de coloration partiellement retenu après fixation au formaldéhyde. Ce colorant se compose du colorant vert fluorescent BODIPY TR et de glibenclamide. Le glibenclamide (ou glyburide) se lie aux récepteurs de sulphonylurée des canaux K+ sensibles à l’ATP qui sont importants sur l’ER ; l’activité pharmacologique du glibenclamide pourrait potentiellement affecter le fonctionnement de l’ER. L’expression variable des récepteurs de sulphonylurée dans quelques types de cellules spécialisées peut aboutir au non marquage de l’ER.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, imagerie cellulaire, réticulum endoplasmique (RE), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 587⁄615
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 100 μg
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits BODIPY, ER-Tracker
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette BODIPY Dyes
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Réticulum endoplasmique