Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP-γ-S, Thioester (Adenosine 5'-O-(3-Thiotriphosphate), BODIPY™ FL Thioester, Sodium Salt)
Code produit 10614963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10614963 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10614963 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A22184
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Fluorophore BODIPY FL lié par le γ-thiol de l’ATP-γ
BODIPY FL ATP-γ-S se lie aux protéines liant l’ATP. Pour créer ce nucléotide fluorescent, le fluorophore BODIPY FL a été lié par le γ-thiol de l’ATP-γ-S. En plus de son utilisation potentielle pour les études de liaison, le thioéther BODIPY FL ATP-γ-S est un nouveau substrat important pour le Fhit, un membre de la superfamille de triades histidine de protéines liant les nucléotides.
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Thioester FL ATP-gamma-S
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 5 mM
Marqueur ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 50 μl
Gamme de produits BODIPY