Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C12-sphingomyéline (N-(4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-dodécanoyl)sphingosyl phosphocholine)
Code produit 10073292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10073292 250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10073292 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D7711
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Sphingomyéline vert fluorescent
La C12-sphingomyéline BODIPY FL peut être utilisée pour étudier la voie de transport et de signalisation des sphingolipides dans les cellules.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 250 μl
Gamme de produits BODIPY