Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-céramide (N-(4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-pentanoyl)sphingosine)
Code produit 11500306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500306 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500306 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3521
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utile dans l’imagerie cellulaire et le traçage et le suivi cellulaires
Le céramide BODIPY FL C5 peut être utilisé dans les études de transport et de métabolisme des sphingolipides.
Analyse des cellules, Traçage & suivi des cellules, Imagerie cellulaire, Immunofluorescence (IF), Coloration & détection de l’immunofluorescence, Traçage microbien
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 250 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY