Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-céramide complexé au BSA
Code produit 11584167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584167 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584167 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B22650
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Peut être utilisé dans les mécanismes de transport et de métabolisme des sphingolipides
Le fait de complexer les lipides fluorescents avec l’albumine de sérum bovin (BSA) facilite le marquage cellulaire en évitant d’avoir à recourir à des solvants organiques pour dissoudre la sonde lipophile. La sonde complexée avec le BSA peut être directement dissoute dans l’eau.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, appareil de Golgi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 5 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY