Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-ganglioside GM1
Code produit 11504157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504157 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504157 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B13950
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utile dans l’imagerie cellulaire
La co-localisation des conjugués B de la toxine cholérique fluorescente et du BODIPY FL C5-ganglioside GM1 vert fluorescent observés par microscopie par fluorescence fournit une indication directe de l’association de ces molécules dans les radeaux lipidiques.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 25 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY