Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-lactosylcéramide complexé au BSA
Code produit 10730574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10730574 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10730574 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B34402
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
La sonde complexée au BSA peut être directement dissoute dans l’eau
The green-fluorescent BODIPY™ FL C5 lactosylceramide complexed to BSA can be used in sphingolipid transport and metabolism mechanisms. Complexing fluorescent lipids with bovine serum albuin (BSA) facilitates cell labeling by eliminating the need for organic solvents to dissolve the lipophilic probe—the BSA-complexed probe can be directly dissolved in water.
Consult user Manual for solubility instructions.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 1 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY
Excitation / émission 505/511 nm