Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-sphingomyéline (N-(4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-pentanoyl)sphingosyl phosphocholine)
Code produit 11510306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510306 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510306 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3522
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Utile dans l’imagerie cellulaire
La sphingomyéline BODIPY FL C5 peut être utilisée dans les études de transport et de métabolisme des sphingolipides.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 250 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY