Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL DHPE (N-(4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-propionyl)-1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium)
Code produit 11520316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520316 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520316 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3800
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Peut former des excimères à de fortes concentrations
Le colorant fluorescent vert BODIPY DHPE est attaché au groupe de tête des phospholipides. Contrairement aux fluorophores tels que le pyrène, le DPH et le NBD, le BODIPY FL est relativement insensible à l’environnement et est fluorescent dans les environnements aqueux et lipidique.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 100 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY