Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ TR céramide
Code produit 11504726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504726 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504726 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D7540
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Colorant fluorescent rouge
Le céramide BODIPY TR peut être utilisé pour colorer l’appareil de Golgi dans les cellules vivantes.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, appareil de Golgi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 250 μg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY