Learn More
Invitrogen™ Kit d’imagerie BrainStain™
Description
Le kit d’imagerie BrainStain permet un marquage combinatoire à trois couleurs de la myéline, des neurones et des noyaux dans les cryosections cérébrales en une seule étape de coloration de 20 minutes. Le kit contient de nouvelles colorations qui peuvent être utilisées ensemble dans une solution de coloration ou séparément et remplace les méthodes traditionnelles qui peuvent prendre un à trois jours.
Analyse cellulaire, Traçage et suivi des cellules, Imagerie cellulaire, Immunofluorescence (IF), Coloration et détection de l’immunofluorescence, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert, rouge, bleu |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Kit d’imagerie |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Marqueur ou colorant | NeuroTrace™ 530⁄615, DAPI, FluoroMyelin™ vert |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation subcellulaire | Noyau, myéline, corps de Nissl |
| Gamme de produits | BrainStain |