Learn More
Invitrogen™ BrdU (5-bromo-2'-désoxyuridine)
Code produit 11594167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11594167 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11594167 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B23151
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellent marquage du cycle et de la prolifération cellulaires
Les cellules peuvent naturellement incorporer l’analogue de la thymidine BrdU dans leurs cellules pendant la division cellulaire, ce qui fait de cet analogue nucléosidique un excellent marqueur de par cycle cellulaire et prolifération. L’analyse du BrdU incorporé peut être réalisée avec un anticorps anti-BrdU.
Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, défragmentation de l’ADN, cytométrie en flux, tests d’apoptose par cytométrie en flux, prolifération cellulaire par cytométrie en flux, cytométrie en flux des processus cellulaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit BrdU
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Marqueur ou colorant BrdU